Learn More
Ethyl 2-oximinooxamate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10577444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10577444 5 g Bottiglia in vetro 5g
10162814 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10577444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426880050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10489-74-4 | Molecular Formula: C4H8N2O3 | Molecular Weight: 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10489-74-4
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.12
Numero MDL MFCD03013442 MFCD14666500 MFCD03013442
InChI Key QGYKRMZPOOILBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-oximinooxamate, ethyl 2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl z-2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2-hydroxyamino-2-iminoacetate, ethyl n'-hydroxycarbamimidoyl formate, ethyl aminohydroxyiminoacetate, acetic acid, 2-amino-2-hydroxyimino-, ethyl ester, 2z, ethyl amino hydroxyimino ethanoate, ethyl n-hydroxycarbamimidoyl formate, amino-hydroxyimino-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 9614369
IUPAC Name ethyl (2Z)-2-amino-2-hydroxyiminoacetate
SMILES CCOC(=O)C(N)=NO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-oximinooxamate
Punto di fusione 99°C to 103°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HONHC(=NH)COOCH2CH3
Quantità 5 g
Peso formulazione 132.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-oximinooxamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.