Learn More
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10060930
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
1655-07-8
C9H14O3
170.21
MFCD00001631
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
95543
ethyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
1655-07-8
C9H14O3
170.21
MFCD00001631
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
95543
ethyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Nota nome 98%
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 106.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (O=)C6H9CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4775 to 1.4795
Quantità 5 g
Beilstein 10, IV, 2606
Gravità specifica 1.06
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.