Learn More
Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30379683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379683 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE94552425G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate
CAS 1655-07-8
Formula molecolare C9H14O3
Quantità 25 g
Sinonimo 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, 2-Carbethoxycyclohexanone, 2-Carboethoxycyclohexanone, 2-Oxocyclohexane Carboxylate2-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Oxo-2-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Cyclohexanone-1-carboxylate, Ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate, Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate, NSC 18744
InChI Formula InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
IUPAC Name ethyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Peso formulazione 170.0943