Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate |
| Nota nome | tech., 90% |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0500g/mL |
| Punti di ebollizione | 224.0°C to 228.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 77°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (O=)C5H7CO2C2H5 |
| Show More |