Learn More
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 97+%
Codice prodotto. 11351617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351617 100 g 100g
11341617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04528.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-10-9
Formula molecolare C8H12O3
Molecular Weight (g/mol) 156.181
Numero MDL MFCD00001412
InChI Key JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
PubChem CID 69136
IUPAC Name ethyl 2-oxocyclopentane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densità 1.079
Punti di ebollizione 225°C to 228°C
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 100 g
Beilstein 387787
Peso formulazione 156.18
Percent Purity ≥97%