Learn More
Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate, TRC
Codice prodotto. 30381473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381473 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89094050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate
CAS 344-00-3
Formula molecolare C7 H9 F3 O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
InChI Formula InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 198.14
Peso formulazione 198.05