Learn More
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10595080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10595080 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10595080 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00183DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
CAS 306960-67-8
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H9F3N2O2
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
InChI Key LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
IUPAC Name ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 234.178
PubChem CID 10609709
Peso formulazione 234.18
Percent Purity 97%