Learn More
Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Mikromol™
Codice prodotto. 30050312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050312 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050312 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0079.12
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
CAS 16234-88-1
Nomi componenti o analita Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C22 H25 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Nortriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Nortriptyline Imp. G (EP), Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate, Nortriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC Name ethyl N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)propyl]-N-methylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 335.44
Quantità 50 mg
Peso formulazione 335.1885 g/mol