Learn More
Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| CAS | 104295-62-7 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C11H12N2O3 |
| Numero MDL | MFCD08271951 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | ethyl 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-3-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1bsv1, ethyl 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1-methyl-3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,3-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester |
| Show More |