Learn More
Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate, 98+%
Codice prodotto. 10505334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10505334 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10505334 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399010050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13081-18-0 | C5H5F3O3 | 170.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate
CAS 13081-18-0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2830g/mL
Punti di ebollizione 95°C to 98°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H5F3O3
Formula lineare CF3C(O)CO2CH2CH3
Numero MDL MFCD00114935
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.283
Sinonimo ethyl trifluoropyruvate, ethyltrifluoropyruvate, ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid ethyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid ethyl ester, ethyl trifluorpyruvate, ethyl-trifluoropyruvate, pubchem2013
InChI Key KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 170.09
PubChem CID 2737239
Peso formulazione 170.09
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.