Learn More
Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate, Mikromol™
Descrizione
Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| CAS | 868754-42-1 |
| Nomi componenti o analita | Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20 H25 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Pioglitazone Hydrochloride Imp. E (EP), Pioglitazone Imp. E (EP), Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate, Pioglitazone Hydrochloride Imp. E (Pharmeuropa), Pioglitazone Hydrochloride Impurity E, Pioglitazone Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H25NO3/c1-3-16-5-9-18(21-15-16)13-14-24-19-10-6-17(7-11-19)8-12-20(22)23-4-2/h5-7,9-11,15H,3-4,8,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCc1ccc(OCCc2ccc(CC)cn2)cc1 |
| IUPAC Name | ethyl 3-[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| Vedi altri risultati |