Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3, 4-dihydroxybenzoate |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 131.0°C to 136.0°C |
| Colore | Beige to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 182.18 |
| Percent Purity | 97% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.