Learn More
Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate |
| CAS | 3943-89-3 |
| Formula molecolare | C9H10O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.17 |
| Peso formulazione | 182.0579 |