Learn More
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10275081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275081 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10275081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326360050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3, 5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Nota nome 97%
CAS 96617-71-9
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H8F6O2
Indice di rifrazione 1.4145 to 1.4165
Numero MDL MFCD01320684
Quantità 5 g
Sinonimo ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
InChI Key NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 286.17
PubChem CID 2733458
Peso formulazione 286.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.