Learn More
ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3, 5-dichloro-4-hydroxybenzoate |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 235.07 |
| Percent Purity | 97% |