Learn More
Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate, TRC
Codice prodotto. 30378318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378318 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378318 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE915935500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Formula molecolare C9H8O3Cl2
Quantità 500 mg
Sinonimo Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
InChI Formula InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Molecular Weight (g/mol) 235.06
Peso formulazione 233.985