Learn More
Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 17302-82-8 |
| Formula molecolare | C9H8O3Cl2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 235.06 |
| Peso formulazione | 233.985 |