Learn More
Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10174251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174251 5 g Glass Bottle 5g
10164251 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10174251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 343760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2199-44-2
Formula molecolare C9H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Numero MDL MFCD00010645
InChI Key IZSBSZYFPYIJDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem23984, acmc-1cdc7, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacidethylester, ksc496q7t
PubChem CID 137477
IUPAC Name ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(N1)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Nota nome 98%
Punto di fusione 122°C to 126°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.