Learn More
Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11336855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11336855 5 g Amber Glass Bottle 5g
10205374 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11336855 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62623DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 906352-99-6
Formula molecolare C14H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 258.28
Numero MDL MFCD09702407
InChI Key ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
PubChem CID 24229683
IUPAC Name ethyl 3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 258.28
Percent Purity 97%