Learn More
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313926 1 g 1g
11323926 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17025.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 170804-18-9 | Molecular Formula: C6H10F3NO2 | Molecular Weight: 185.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170804-18-9
Formula molecolare C6H10F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 185.146
Numero MDL MFCD01075754
InChI Key KGUOZZWGWBBRRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, acmc-20akzx, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2774311
IUPAC Name ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (4mmHg)
Indice di rifrazione 1.3831
Numero UN UN2735
Beilstein 6136102
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.15
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity 95%