Learn More
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, 97%
Codice prodotto. 11495107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495107 25 g 25g
11485107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22545.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 372-29-2 | C6H8F3NO2 | 183.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-29-2
Formula molecolare C6H8F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 183.13
Numero MDL MFCD00068195
InChI Key NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
PubChem CID 10899311
IUPAC Name ethyl (E)-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Punto di fusione 24°C to 26°C
Densità 1.245
Punti di ebollizione 83°C to 85°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4229
Quantità 25 g
Numero UN UN3259
Beilstein 4397839
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl 2z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluoro-but-2-enoate, hcvdpjfpdddldlbdlrfuulu@bh, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Peso formulazione 183.13
Percent Purity 97%