Learn More
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, TRC
Codice prodotto. 30378645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378645 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8996802.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Formula molecolare C6H8F3NO2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 183.13
Peso formulazione 183.0507