Learn More
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate |
| CAS | 372-29-2 |
| Formula molecolare | C6H8F3NO2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.13 |
| Peso formulazione | 183.0507 |