Learn More
Ethyl 3-Amino-4-pyrazolecarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30386619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE7031005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 H9 N3 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. D (EP)
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC Name ethyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Peso formulazione 155.0695
Percent Purity >95