Learn More
Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt, 98%
Codice prodotto. 10743661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10743661 10 g Bottiglia in vetro 10g
10132960 50 g Plastic bottle 50g
10105493 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10743661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118000100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 886-86-2 | C9H11NO2·CH4O3S | 261.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886-86-2
Formula molecolare C9H11NO2·CH4O3S
Molecular Weight (g/mol) 261.29
Numero MDL MFCD00013176
InChI Key FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, tricaine, tricaine methanesulfonate, finquel, metacaine, tricaine mesylate, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate, ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate salt
PubChem CID 261501
IUPAC Name ethyl 3-aminobenzoate;methanesulfonic acid
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N.CS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Punto di fusione 146.0°C to 150.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CO2C2H5·CH3SO3H
Quantità 10 g
Beilstein 14, 389
Indice di Merck 15, 9786
Informazioni di solubilità (5% in Water) Clear solution
Peso formulazione 261.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt