Learn More
Ethyl 3-aminocrotonate, 98.5%
Codice prodotto. 10142240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10142240 100 g Bottiglia in vetro 100g
10416920 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10142240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118031000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 7318-00-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7318-00-5
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD02730138
InChI Key YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Sinonimo z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
IUPAC Name ethyl (Z)-3-aminobut-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-aminocrotonate
Nota nome 98.5%
Punto di fusione 33.0°C to 35.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0220g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C to 215.0°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5000 to 1.5020
Quantità 100 g
Beilstein 03, 654
Gravità specifica 1.022
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 98.5%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.