Learn More
Ethyl 3-Aminocrotonate, TRC
Codice prodotto. 30375852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30375852 25 g
30373761 100 g
30372916 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30375852 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89808025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7318-00-5
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Sinonimo 3-Amino-2-butenoic Acid Ethyl Ester, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, 3-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Amino-2-butenoate, Ethyl beta-Amino-beta-methylacrylate, Ethyl beta-Aminocrotonate, NSC 1086, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl 3-Aminocrotonate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4+
Peso formulazione 129.079