Learn More
Ethyl 3-bromopropionate, 99%
Description
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3′,4′-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
Solubility
Soluble in water, alcohol, chloroform, benzene.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, Bases, Reducing agents
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-bromopropionate |
| Densità | 1.416 |
| Punti di ebollizione | 67°C to 71°C (10 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 79°C (174°F) |
| Indice di rifrazione | 1.452 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 1700933 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene. |
| Peso formulazione | 181.03 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethyl 3-bromopropionate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-bromopropionate