Learn More
Ethyl 3-Bromopropionate, TRC
Codice prodotto. 30373419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373419 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373419 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90081850G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-Bromopropionate
CAS 539-74-2
Formula molecolare C5H9BrO2
Quantità 50 g
Sinonimo Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromopropanoate, Ethyl 3-bromopropionate, Ethyl β-bromopropionate, NSC 21812, β-Bromopropionic acid ethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCBr
Molecular Weight (g/mol) 181.03
Peso formulazione 179.9786