Learn More
Ethyl 3-chloro-2,2-dimethylpropanoate, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-chloro-2, 2-dimethylpropanoate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-chloro-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1c8oo, ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-propanoate, propanoic acid, 3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester |
| Peso formulazione | 164.63 |
| Percent Purity | 97% |