Learn More
Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15408725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità missing translation for 'unitSize'
15408725 10 g 10g
15488715 1 g 1g
15498715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15408725 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H33967.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 128073-16-5 | Molecular Formula: C9H7ClF3NO2 | Molecular Weight: 253.605 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128073-16-5
Formula molecolare C9H7ClF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 253.605
Numero MDL MFCD06656414
InChI Key COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
PubChem CID 22013558
IUPAC Name ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Punti di ebollizione 64°C to 66°C (0.008 mmHg)
Quantità 10 g
Peso formulazione 253.6
Percent Purity 96%