Learn More
Ethyl 3-ethoxypropionate, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15658420 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15658420 4 L Glass Bottle 4L
15645780 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15658420 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5375864L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 763-69-9
Formula molecolare C7H14O3
Molecular Weight (g/mol) 146.186
Numero MDL MFCD00051356
InChI Key BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
IUPAC Name ethyl 3-ethoxypropanoate
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-ethoxypropionate
Punto di fusione 49.99°C
Colore Colorless
Densità 0.95g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 166°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136.4°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione n20/D 1.405
Quantità 4 L
Numero UN UN3272
Densità vapore 5.03 (vs air)
Peso formulazione 146.18g/mol
Percent Purity 99%