Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-ethoxypropionate |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | -75°C |
| Densità | 0.9490g/mL |
| Punti di ebollizione | 170°C |
| Punto d'infiammabilità | 59°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Product Identifier
- Ethyl 3-ethoxypropionate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.