Learn More
Ethyl 3-Ethyoxypropionate, TRC
Codice prodotto. 30375955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30375955 500 mL
30374517 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30375955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE917835500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 763-69-9
Formula molecolare C7H14O3
Molecular Weight (g/mol) 146.18
Sinonimo Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-Ethyoxypropionate
Quantità 500 mL
InChI Formula InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Peso formulazione 146.0943