Learn More
Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate, 98%
Codice prodotto. 15497838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497838 250 mg 250mg
15477838 1 g 1g
15487838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15497838 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61315.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33166-77-7 | C11H11FO3 | 210.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33166-77-7
Formula molecolare C11H11FO3
Molecular Weight (g/mol) 210.204
Numero MDL MFCD03424809
InChI Key MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063904
IUPAC Name ethyl 3-(3-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Colore Colorless to Orange
Densità 1.166 g/mL
Punti di ebollizione 262°C to 263°C
Indice di rifrazione 1.517
Quantità 250 mg
Sinonimo ethyl 3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3-fluorobenzoyl acetate, 3-3-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-3-fluoro-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, 3-fluoro-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, acmc-1cl0f, ethyl-m-fluorobenzoylacetate, ethyl 3'-fluorobenzoylacetate, ksc570a6p
Peso formulazione 210.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid