Learn More
Ethyl 3-hydroxybutyrate, 99%
Codice prodotto. 10793851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793851 500 g Bottiglia in vetro 500g
10712325 25 g Bottiglia in vetro 25g
10498450 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118545000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5405-41-4
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00004545
InChI Key OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
IUPAC Name ethyl 3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-hydroxybutyrate
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 170°C
Punto d'infiammabilità 64°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4195 to 1.4215
Quantità 500 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Gravità specifica 1.01
Sinonimo ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid