Learn More
Ethyl 3-Hydroxybutyrate, TRC
Codice prodotto. 30372713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372713 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE91895525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-Hydroxybutyrate
CAS 5405-41-4
Formula molecolare C6 H12 O3
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
IUPAC Name ethyl 3-hydroxybutanoate
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Peso formulazione 132.0786