Learn More
Ethyl 3-hydroxyhexanoate, 97%
Codice prodotto. 11419952
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419952 25 g 25g
11429952 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419952 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12060.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2305-25-1 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2305-25-1
Formula molecolare C8H16O3
Molecular Weight (g/mol) 160.213
Numero MDL MFCD00036604
InChI Key LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, ethyl beta-hydroxycaproate, ethyl 3-hydroxy-hexanoate, ethyl hydroxy-3-hexanoate, 3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, fema no. 3545, acmc-20lakf, ethyl 3-hydroxycaproate, ethyl-3-hydrixyhexanoate, ethyl 3-hydroxy hexanoate
PubChem CID 61293
ChEBI CHEBI:23997
IUPAC Name ethyl 3-hydroxyhexanoate
SMILES CCCC(CC(=O)OCC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-hydroxyhexanoate
Densità 0.974
Punti di ebollizione 90°C to 92°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C (202°F)
Formula lineare CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.4298
Quantità 25 g
Peso formulazione 160.21
Percent Purity 97%