Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-indoleacetate |
| Nota nome | 99% |
| CAS | 778-82-5 |
| Punto di fusione | 42.0°C to 45.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 164.0°C to 166.0°C (1.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |