Learn More
Ethyl 3-isocyanatopropionate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10319320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10319320 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10319320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 319270010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-isocyanatopropionate
CAS 5100-34-5
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0870g/mL
Punti di ebollizione 68.0°C (2.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H9NO3
Formula lineare OCNCH2CH2C(=O)OCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4275 to 1.4295
Numero MDL MFCD00078461
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.087
Sinonimo ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
InChI Key XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCN=C=O
IUPAC Name ethyl 3-isocyanatopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 143.14
PubChem CID 2733373
Peso formulazione 143.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid