Learn More
Ethyl 3-isothiocyanatopropionate, 97%
Codice prodotto. 11383066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383066 5 g 5g
11373066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10911.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17126-62-4 | C6H9NO2S | 159.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17126-62-4
Formula molecolare C6H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 159.203
Numero MDL MFCD00041130
InChI Key UPTRONYNXNYITM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-isothiocyanatopropionate, 3-isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, acmc-1ca2j, ethyl-3-isothiocynato propionate, isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, 3-isothiocyanatopropionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-,ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 526514
IUPAC Name ethyl 3-isothiocyanatopropanoate
SMILES CCOC(=O)CCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-isothiocyanatopropionate
Densità 1.12
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (8 mmHg)
Odore Pungent
Formula lineare SCNCH2CH2CO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.5014
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1705633
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 159.2
Percent Purity 97%