Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-mercaptopropionate |
| Nota nome | 99% |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0590g/mL |
| Punti di ebollizione | 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 72°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C5H10O2S |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl 3-mercaptopropionate