Learn More
Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10733483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10733483 10 g 10g
10613423 1 g 1g
10108714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01217EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 4027-57-0
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00052514
InChI Key BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC Name ethyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 g
Sinonimo ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 95%