Learn More
Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate, TRC
Codice prodotto. 30385793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385793 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30385793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9251025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Formula molecolare C6 2H3 H9 O2 S
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
IUPAC Name ethyl 3-(trideuteriomethylsulfanyl)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 151.24
Peso formulazione 151.0746