Learn More
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate, 99+%
Codice prodotto. 11965341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965341 100 g Bottiglia in vetro 100g
10790941 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11965341 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269631000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 924-99-2
Formula molecolare C7H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Numero MDL MFCD00144269
InChI Key MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Sinonimo ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC Name ethyl (E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 17.0°C to 18.0°C
Colore Orange to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Indice di rifrazione 1.5105 to 1.5125
Quantità 100 g
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (25 c)
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.