Learn More
Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate, TRC
Codice prodotto. 30373921
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373921 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373921 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9256205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate
CAS 103041-38-9
Formula molecolare C10H14N2O2
Quantità 5 g
Sinonimo N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)CCNc1ccccn1
IUPAC Name ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Peso formulazione 194.1055