Learn More
Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate |
| CAS | 104372-23-8 |
| Formula molecolare | C5 H5 N O3 S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC Name | pyridine-3-sulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 159.163 |
| Peso formulazione | 158.999 |