Learn More
Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate, TRC
Codice prodotto. 30370224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370224 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370224 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE926483100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate
CAS 104372-23-8
Formula molecolare C5 H5 N O3 S
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1cccnc1
IUPAC Name pyridine-3-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 159.163
Peso formulazione 158.999