Learn More
Ethyl 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30052520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052520 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052520 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0383.200100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
CAS 88150-45-2
Nomi componenti o analita Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H13 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-]
IUPAC Name ethyl 4-(2-azidoethoxy)-3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 215.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 215.0906 g/mol