Learn More
Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 97%
Codice prodotto. 10235010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10235010 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10232892 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10235010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119030250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 372-31-6
Formula molecolare C6H7F3O3
Molecular Weight (g/mol) 184.11
Numero MDL MFCD00000424
InChI Key OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
IUPAC Name ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate
Nota nome 97%
Punto di fusione -39.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 131.0°C (709.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3COCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3750 to 1.3780
Quantità 25 mL
Beilstein 03, II, 425
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether
Peso formulazione 184.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico